Merck
729213
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyridine-d7
(stabilized with 4-tert-butylcatechol), 97 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7D7N
分子量:
112.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
97 atom % D
方案
97% (CP)
表单
liquid
沸点
79-82 °C/29 mmHg (lit.)
密度
1.038 at 25 °C
质量偏移
M+7
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]\C([2H])=C(/[2H])c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
KGIGUEBEKRSTEW-QMUWOJKRSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
118.4 °F
闪点(°C)
48 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)