About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrO2S
CAS号:
分子量:
233.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
168-173 °C
SMILES字符串
OC(=O)\C=C\c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C7H5BrO2S/c8-5-3-6(11-4-5)1-2-7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/b2-1+
InChI key
VHKFUECAKTYKCR-OWOJBTEDSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3