Merck
727903
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium (S)-2-aminopropionate
≥96% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17N3O2
分子量:
199.25
Beilstein:
9956028
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥96% (HPLC)
表单
liquid
杂质
≤0.05% halogenides (chloride, bromide, iodide)
≤10% water
官能团
amine
SMILES字符串
C[C@H](N)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H7NO2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2H,4H2,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
InChI key
NJYVKYFXBDKITN-WNQIDUERSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)