Merck
727601
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldiamine
≥96.5% (GC)
别名:
2,2′-Diaminobiphenyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12N2
CAS号:
分子量:
184.24
Beilstein:
1949579
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
≥96.5% (GC)
形狀
solid
SMILES 字串
Nc1ccccc1-c2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H,13-14H2
InChI 密鑰
HOLGXWDGCVTMTB-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)