Merck
727296
Sigma-Aldrich
(S)-1-甲氧基-2-丙胺
ChiPros®, produced by BASF, 99%
别名:
(S)-2-氨基-1-甲氧基丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H11NO
CAS号:
分子量:
89.14
Beilstein:
5725728
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.5% (GC)
99%
表单
liquid
光学纯度
enantiomeric excess: ≥99.5%
官能团
amine
ether
SMILES字符串
COC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
NXMXETCTWNXSFG-BYPYZUCNSA-N
应用
(S)-1-甲氧基-2-丙胺可用于:
  • 作为中间体,用于合成基于哌嗪苄胺的人MC4受体拮抗剂。
  • 制备咪唑嘧啶衍生物,作为强效的p38 MAP激酶抑制剂。
  • 合成海洋天然产物nhatrangin A。
法律信息
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
47.3 °F
闪点(°C)
8.5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Optimization of piperazinebenzylamines with a N-(1-methoxy-2-propyl) side chain as potent and selective antagonists of the human melanocortin-4 receptor
Pontillo J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(20), 4615-4618 (2005)
Imidazopyrimidines, potent inhibitors of p38 MAP kinase
Rupert KC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(3), 347-350 (2003)
Formal enantioselective synthesis of nhatrangin A
Feuillastre S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18(10), 1949-1956 (2020)