Merck
725781
Sigma-Aldrich
3,3-二氟丁酸乙酯
≥96.0%
别名:
3,3-Difluorobutyric acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10F2O2
CAS号:
分子量:
152.14
Beilstein:
1759658
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥96.0%
表单
liquid
SMILES字符串
CCOC(=O)CC(C)(F)F
InChI
1S/C6H10F2O2/c1-3-10-5(9)4-6(2,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
JSMRUPPAFDYIRD-UHFFFAOYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
97.1 °F
闪点(°C)
36.19 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)