Merck
725609
Sigma-Aldrich
4-[ N -(甲基氨基乙基)氨甲基]苯乙烯
>90%
别名:
N-(4-乙烯基苯)-N′-甲基乙烷-1,2-二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18N2
分子量:
190.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
>90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.553
密度
1.009 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNCCNCc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H18N2/c1-3-11-4-6-12(7-5-11)10-14-9-8-13-2/h3-7,13-14H,1,8-10H2,2H3
InChI 密鑰
CBCWMRSMUMTGAX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)