方案
95%
表单
powder
mp
163-167 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10BrNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
InChI key
LWRLKENDQISGEU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3