Merck
724661
Sigma-Aldrich
4-甲氧基-3-甲基苯胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO
CAS号:
分子量:
137.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
57-60 °C
SMILES 字串
COc1ccc(N)cc1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
NFWPZNNZUCPLAX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)