Merck
723053
Sigma-Aldrich
6-甲氧基吡啶-2-硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
别名:
2-(6-甲氧基-2-吡啶基)-6-甲基-1,3,6,2-二噁唑硼烷-4,8-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13BN2O5
分子量:
264.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
240-246 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cccc(n1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-10(15)18-12(19-11(16)7-14)8-4-3-5-9(13-8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
WBXOGDARCSEVBF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)