Merck
722030
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopyrrolidine
96%
别名:
tert-Butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16BrNO2
分子量:
250.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
47-52 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
InChI
1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3