Merck
721719
Sigma-Aldrich
3-Bromopiperidine hydrobromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11Br2N
CAS号:
分子量:
244.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
mp
275-285 °C
官能团
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
BrC1CNCCC1.Br
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI key
BFEXEPRPMXJTEJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - Not applicable
闪点(°C)
> 110 °C - Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)