方案
95%
表单
solid
mp
40-47 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC(=O)C1CNC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-6(9)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
QWMPXTNXXREMCK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1