Merck
720224
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-溴吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BrN2
CAS号:
分子量:
173.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
142-146 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Nc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
BAQKUNMKVAPWGU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)