Merck
720097
Sigma-Aldrich
4′-溴联苯-3-羧酸
95%
别名:
3-(4-溴苯基)苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4C6H4CO2H
分子量:
277.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
194-198 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc(c1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI 密鑰
IZEOXGJWZDXOEI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)