Merck
719986
Sigma-Aldrich
(1,5-环辛二烯)双(三甲基硅基甲基)钯(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H34PdSi2
分子量:
389.03
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
反应适用性
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
52-62 °C
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C1CC=CCCC=C1.C[Si](C)(C)C[Pd]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H12.2C4H11Si.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-5(2,3)4;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2,2-4H3;/b2-1-,8-7-;;;
InChI key
OOUJKOJUEUVIOB-PHFPKPIQSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
89.6 °F - closed cup
闪点(°C)
32 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)