About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6CH2CH=CHCH2(CH2)6CH2SH
CAS号:
分子量:
284.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
97%
表单
liquid
密度
0.852 g/mL at 25 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCS
InChI
1S/C18H36S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI key
LJLJPBMSWIYGOA-KTKRTIGZSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup