Merck
719668
Sigma-Aldrich
2,3-丁二醇-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
2,3-丁烯乙二醇-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CH(OH)13CH(OH)13CH3
分子量:
94.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
97% (CP)
表单
solid
沸点
183-184 °C (lit.)
mp
25 °C (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[13CH3][13CH](O)[13CH]([13CH3])O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
OWBTYPJTUOEWEK-JCDJMFQYSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
185.0 °F - closed cup
闪点(°C)
85 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)