化驗
97%
形狀
solid
mp
70-74 °C
SMILES 字串
CC(C)OCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-10(2)16-9-13-12(14)15-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
NJNHLPYLCKMUMH-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3