Merck
706957
Sigma-Aldrich
4-溴-2,6-二氟苯甲醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3BrF2O
分子量:
221.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
76-81 °C
官能团
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES字符串
Fc1cc(Br)cc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3BrF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H
InChI key
CZGVAISJIQNQEJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)