Merck
718602
Sigma-Aldrich
[(E)-4-(2-氰基-2-乙氧基羰基乙烯基)苯基]硼酸频哪醇酯
97%
别名:
(E)-乙基2-氰基-3-[4-(4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧杂环戊硼烷-2-基)-苯基]丙烯酸酯, 2-氰基-3-[4-(4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧杂环戊硼烷-2-基)-苯基]-丙烯酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H22BNO4
分子量:
327.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
104-108 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)\C(=C\c1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C#N
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-6-22-16(21)14(12-20)11-13-7-9-15(10-8-13)19-23-17(2,3)18(4,5)24-19/h7-11H,6H2,1-5H3/b14-11+
InChI 密鑰
DNALFJBPPFISJQ-SDNWHVSQSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3