Merck
718548
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2-Propanediol-1-13C
99 atom % 13C, 96% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)13CH2OH
分子量:
77.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
96% (CP)
表单
liquid
沸点
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 20 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
C[C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1/i2+1
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-QQPKUSCQSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)