Merck
718513
Sigma-Aldrich
4-溴甲基苯硼酸频哪醇酯
95%
别名:
2-(4-溴甲基苯基)-4,4,5,5-四甲基-[1,3,2]二氧杂硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18BBrO2
分子量:
297.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
85-89 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,9H2,1-4H3
InChI key
CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)