Merck
718254
Sigma-Aldrich
三[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-双(4-甲氧基苯基)-1,4-戊二烯-3-酮]]二钯
别名:
1,5-双(4-甲氧基苯基)-1,4-戊二烯-3-酮钯络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C57H54O9Pd2
CAS号:
分子量:
1095.87
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
solid
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
138-145 °C
SMILES 字串
[Pd].[Pd].COc1ccc(C\C=C(O)\C=C\c2ccc(OC)cc2)cc1.COc3ccc(C\C=C(O)\C=C\c4ccc(OC)cc4)cc3.COc5ccc(C\C=C(O)\C=C\c6ccc(OC)cc6)cc5
InChI
1S/3C19H20O3.2Pd/c3*1-21-18-11-5-15(6-12-18)3-9-17(20)10-4-16-7-13-19(22-2)14-8-16;;/h3*3,5-14,20H,4H2,1-2H3;;/b3*9-3+,17-10-;;
InChI 密鑰
PJXCZUPYHVVMKT-XPVREBRCSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)