Merck
717800
Sigma-Aldrich
3-碘-4-甲氧基苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7IO3
CAS号:
分子量:
278.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
239-243 °C
官能基
carboxylic acid
iodo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)