About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18BNO3
CAS号:
分子量:
235.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
146 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COc1cnccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-7-14-8-10(9)15-5/h6-8H,1-5H3
InChI key
HLRJDJZOIOTKSF-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3