方案
97%
表单
powder
mp
166-170 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(B(O)O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-7-2-3-8(9(11)12)6(4-7)5-10/h2-5,11-12H,1H3
InChI key
ZSSNGMFKYFBOAG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3