Merck
717371
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(Sp)-2-(二苯基膦基)二茂铁基]乙胺
97%
别名:
(Sp)-1-[(1R)-(1-氨基乙基)]-2-(二苯基膦)二茂铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H24FeNP
分子量:
413.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
131-135 °C
官能基
amine
phosphine
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H](N)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C19H19NP.C5H5.Fe/c1-15(20)18-13-8-14-19(18)21(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;1-2-4-5-3-1;/h2-15H,20H2,1H3;1-5H;/t15-;;/m1../s1
InChI 密鑰
DRBVPPSGNFMTKZ-QCUBGVIVSA-N
法律資訊
Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究使用。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)