About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7BrN2
CAS号:
分子量:
211.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
35-40 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Cn1nc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10-11/h2-5H,1H3
InChI key
NRDWKILCVWZZDP-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup