Merck
716790
Sigma-Aldrich
二氯双(2-(二异丙基膦)-乙胺)钌(II)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H40Cl2N2P2Ru
分子量:
494.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
反应适用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
154-157 °C
SMILES字符串
Cl[Ru]Cl.CC(C)P(CCN)C(C)C.CC(C)P(CCN)C(C)C
InChI
1S/2C8H20NP.2ClH.Ru/c2*1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;;;/h2*7-8H,5-6,9H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
HINVYXXIKGEKJI-UHFFFAOYSA-L
法律信息
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅用于研究目的。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jia, W.; Chen , X.; Guo, R.; Sui-Seng, C.; Amoroso, A.; Lough, A. J.; Abdur-Rashid, K.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 8301-8301 (2009)