Merck
716510
Sigma-Aldrich
1-溴异喹啉
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrN
CAS号:
分子量:
208.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
powder
mp
43-47 °C
SMILES字符串
Brc1nccc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H
InChI key
YWWZASFPWWPUBN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)