Merck
715921
Sigma-Aldrich
利太林酸(苯基-13C6
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C7H17NO2
分子量:
225.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
质量偏移
M+6
SMILES字符串
OC(=O)C(C1CCCCN1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
InChI key
INGSNVSERUZOAK-QBTRQFLCSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)