Merck
219908
Sigma-Aldrich
4-羟甲基咪唑 盐酸盐
98%
别名:
4-(羟基甲基)咪唑 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2O · HCl
CAS号:
分子量:
134.56
Beilstein:
3562041
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
solid
mp
108-111 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
官能团
hydroxyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O.ClH/c7-2-4-1-5-3-6-4;/h1,3,7H,2H2,(H,5,6);1H
InChI key
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
合成含咪唑的模拟肽抑制剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Junko Ohkanda et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(3), 482-492 (2006-02-01)
A series of imidazole-containing peptidomimetic PFTase inhibitors and their co-crystal structures bound to PFTase and FPP are reported. The structures reveal that the peptidomimetics adopt a similar conformation to that of the extended CVIM tetrapeptide, with the imidazole group coordinating