About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H30N4O
CAS号:
分子量:
438.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
产品名称
N(im)-三苯甲基-L-组氨酸-丙酰胺, ≥95.0% (HPLC)
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
powder
杂质
~8% water
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CCCNC(=O)[C@@H](N)Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H30N4O/c1-2-18-30-27(33)26(29)19-25-20-32(21-31-25)28(22-12-6-3-7-13-22,23-14-8-4-9-15-23)24-16-10-5-11-17-24/h3-17,20-21,26H,2,18-19,29H2,1H3,(H,30,33)/t26-/m0/s1
InChI key
PYSBOGZHEFMCJK-SANMLTNESA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3