Merck
550752
Sigma-Aldrich
N(α), N-(im)-二-Boc-L-组氨酸甲酯
97%
别名:
[甲基(S)-3[1-(1,1-二甲基乙氧基羰基)-1-H-咪唑-4-基]-2-[(1,1-二甲基乙氧基羰基)氨基]丙酸酯]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H27N3O6
CAS号:
分子量:
369.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27N3O6/c1-16(2,3)25-14(22)19-12(13(21)24-7)8-11-9-20(10-18-11)15(23)26-17(4,5)6/h9-10,12H,8H2,1-7H3,(H,19,22)/t12-/m0/s1
InChI key
ZYCZFTGHOVFXLZ-LBPRGKRZSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)