About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22N2O2
CAS号:
分子量:
214.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.467
密度
0.983 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CNC1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(8-13)12-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
InChI key
XRRRUOWSHGFPTI-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for synthesis of:
- TRPV1 antagonists
- Aminopiperidines as iNOS inhibitors
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3