Merck
715328
Sigma-Aldrich
2-氟-5-甲酰基苯硼酸频哪醇酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16BFO3
分子量:
250.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
35-40 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(C=O)ccc2F
InChI
1S/C13H16BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-9(8-16)5-6-11(10)15/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
WHYMLQVABFAGEK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup