Merck
715174
Sigma-Aldrich
3-甲基水杨酸铜
别名:
CuMeSal, [2-(羟基-κO)-3-甲基苯甲酸-κO]铜
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7CuO3
分子量:
214.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
290-292 °C
SMILES 字串
[Cu+].Cc1cccc(C([O-])=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3.Cu/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
CPPQOSMKJDPRID-UHFFFAOYSA-M
應用
用于催化:
  • 碳-碳键形成
  • 氧化芳基化
  • 还原性交叉偶联
  • 氧化反应
  • 还原性胺化
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)