Merck
715131
Sigma-Aldrich
二氯双-μ-氯双[(1,2,3,6,7,8-η-2,7-二甲基-2,6-辛二烯-1,8-二基]二钌(IV)
97%
别名:
四氯双(2,7-二甲基-2,6-辛二烯亚基)二钌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H32Cl4Ru2
CAS号:
分子量:
616.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
反应适用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
193-202 °C (dec.)
SMILES字符串
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C10H16.4ClH.2Ru/c2*1-9(2)7-5-6-8-10(3)4;;;;;;/h2*7-8H,1,3,5-6H2,2,4H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
UILPCDNRMPZVBB-UHFFFAOYSA-J
应用
Catalyst for:
  • Selective estragole to transanethole isomerization
  • Regioselective alkylation of indoles with terminal alkynes
  • Diyne polycyclotrimerization
  • Deprotection of N-allylic amines
  • Ring-opening metathesis polymerization of norbornene
  • Polymerization of cycloalkenes and norbornene
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)