About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9ClO2
CAS号:
分子量:
172.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.566
密度
1.274 g/mL at 25 °C
官能团
chloro
hydroxyl
SMILES字符串
COc1ccc(CO)cc1Cl
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI key
TZHJVLGDHRXGDX-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup