化驗
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric excess: ≥95.0%
官能基
carboxylic acid
ether
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1CCOC1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
BOTREHHXSQGWTR-SCSAIBSYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3