Merck
712213
Sigma-Aldrich
Boc-Dab-OH
≥97.0%
别名:
(S)-4-氨基-2-(叔丁氧羰基氨基)丁酸, Nα-Boc-L-2,4-二氨基丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18N2O4
CAS号:
分子量:
218.25
Beilstein:
4745487
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
旋光性
[α]/D +7.5±1°, c = 1 in methanol: water (1:1)
杂质
≤2.0% water
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCN)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(14)11-6(4-5-10)7(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChI key
MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)