Merck
469572
Sigma-Aldrich
Boc-GABA-OH
97%, for peptide synthesis
别名:
γ-(Boc-氨基)丁酸, 4-(叔丁氧羰基氨基)丁酸, Boc-GABA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCONH(CH2)3CO2H
CAS号:
分子量:
203.24
Beilstein:
1869578
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品名称
Boc-GABA-OH, 97%
质量水平
方案
97%
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
沸点
78-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-6-4-5-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChI key
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)