Merck
711446
Sigma-Aldrich
1,2-二氯丙烷-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CHCl13CH2Cl
分子量:
115.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
bp
95-96 °C
密度
1.186 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[13CH3][13CH](Cl)[13CH2]Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
KNKRKFALVUDBJE-VMIGTVKRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)