Merck
709646
Sigma-Aldrich
2,6-二氯吡啶-4-甲醛
95%
别名:
2,6-二氯吡啶-4-羧醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Cl2NO
分子量:
176.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
44-48 °C
官能基
aldehyde
chloro
SMILES 字串
Clc1cc(C=O)cc(Cl)n1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-3H
InChI 密鑰
MVCMPKYZHKUBCL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)