About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5BrN2O2
CAS号:
分子量:
241.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
powder
mp
>300 °C
官能团
bromo
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc2[nH]nc(Br)c2c1
InChI
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
RWQMEUDBXGKAER-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2