Merck
707759
Sigma-Aldrich
5′-三磷酸胞苷-15N3 钠盐 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
别名:
CTP-15N3 钠盐 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H1415N3Na2O14P3
分子量:
530.10
UNSPSC代码:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥98 atom % 15N
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
liquid
浓度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技术
bio NMR: suitable
质量偏移
M+3
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
其他说明
分子量和经验式均基于游离酸。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)