Merck
902411
Sigma-Aldrich
Adenosine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D14N5Na2O13P3
分子量:
565.23
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.13
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+14
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H][C@@]([C@]1([2H])O[2H])([C@@](N(C([2H])=N2)C3=C2C(N([2H])[2H])=NC([2H])=N3)([2H])O[C@]1([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP(O[Na])([2H]=O)=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)O[2H]
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)