Merck
707619
Sigma-Aldrich
2-溴苯甲醛-13C6(苯基-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13C6H5BrO
分子量:
190.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
98% (CP)
表单
liquid
沸点
230 °C
mp
16-19 °C
密度
1.635 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+6
SMILES字符串
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChI key
NDOPHXWIAZIXPR-ZFJHNFROSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)