Merck
707295
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-N′-三苯甲基-L-组氨酸-13C6, 15N3
97 atom % 13C, 95 atom % 15N, 95% (CP)
别名:
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine-13C6,15N3, 13C,15N Labeled Fmoc His, 13C,15N Labeled Fmoc histidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C34H3315N3O4
分子量:
628.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
97 atom % 13C
95 atom % 15N
方案
95% (CP)
表单
powder
技术
bio NMR: suitable
mp
140-145 °C
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+9
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][15n]([13cH][15n]1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)[15NH]C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1/i24+1,25+1,27+1,31+1,37+1,38+1,41+1,42+1,43+1
InChI key
XXMYDXUIZKNHDT-SMJKUICASA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)